3-Aminobenzamid
Lieferant: TREVIGEN
Synonyme:
3-Aminobenzoesäureamid
4667-50-03
TREV4667-50-03EA
0
EUR
TREV4667-50-03
3-Aminobenzamid
3-Aminobenzamid
Formel:
C₇H₈N₂O Molecular Weight: 136,15 g/mol Siedepunkt: 341 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 111…115 °C |
MDL:
MFCD00007989 CAS-Nummer: 3544-24-9 EINECS: 222-586-9 |