Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz 1% in wässriger Lösung
Lieferant: TREVIGEN
Synonyme: CI 42590, Ethyl Green, Methyl green zinc chloride double salt, Methyl Green
4800-30-18
TREV4800-30-18EA 0 EUR
TREV4800-30-18
Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz 1% in wässriger Lösung
Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz
Formel: C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂
Molecular Weight: 653,24 g/mol
MDL: MFCD00151094
CAS-Nummer: 7114-03-6
EINECS: 230-415-4