Quarzguttiegel ohne Griff zum Koken für Arbeiten bis 1050C (Höchstwerte bis 1600C), Verkokungstiegel, Intransparent, Hohe chemisc he Beständigkeit und Reinheit. Höhe 38mm Durchmesser 25mm. Die Haltbarkeit dieses Produkts ist stark abhängig von der 1 * 1 ST
Lieferant: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Quarzguttiegel ohne Griff zum Koken für Arbeiten bis 1050C (Höchstwerte bis 1600C), Verkokungstiegel, Intransparent, Hohe chemisc he Beständigkeit und Reinheit. Höhe 38mm Durchmesser 25mm. Die Haltbarkeit dieses Produkts ist stark abhängig von der 1 * 1 ST