Quarzgutbecher mit Ausguss für Arbeiten bis 1050C (Höchstwerte bis 1600C), 250 ml Volumen, Flache Bauform, mit Ausguss, Intranspar ent, Hohe chemische Beständigkeit und Reinheit. Durchmesser 68mm, Höhe 88mm. Die Haltbarkeit dieses Produkts ist star 1 * 1 ST
Lieferant: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Quarzgutbecher mit Ausguss für Arbeiten bis 1050C (Höchstwerte bis 1600C), 250 ml Volumen, Flache Bauform, mit Ausguss, Intranspar ent, Hohe chemische Beständigkeit und Reinheit. Durchmesser 68mm, Höhe 88mm. Die Haltbarkeit dieses Produkts ist star 1 * 1 ST