Deckel für Quarzglastiegel zum Arbeiten bis 1050C (Höchstwerte bis 1600C), Transparent, Für alle 70mm Tiegel, Hohe chemische Best ändigkeit und Reinheit. Außendurchmesser 74mm und Innendurchmesser 70mm. Die Haltbarkeit dieses Produkts ist stark ab 1 * 1 ST
Lieferant: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Deckel für Quarzglastiegel zum Arbeiten bis 1050C (Höchstwerte bis 1600C), Transparent, Für alle 70mm Tiegel, Hohe chemische Best ändigkeit und Reinheit. Außendurchmesser 74mm und Innendurchmesser 70mm. Die Haltbarkeit dieses Produkts ist stark ab 1 * 1 ST