Quarzglas Verkokungstiegeltiegel für Arbeiten bis 1050C (Höchstwerte bis 1600C), nach ISO Bauart, Transparent, Hohe chemische Best ändigkeit und Reinheit. Durchmesser 25mm und Höhe 38mm. Die Haltbarkeit dieses Produkts ist stark abhängig von der Nu 1 * 1 ST
Lieferant: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Quarzglas Verkokungstiegeltiegel für Arbeiten bis 1050C (Höchstwerte bis 1600C), nach ISO Bauart, Transparent, Hohe chemische Best ändigkeit und Reinheit. Durchmesser 25mm und Höhe 38mm. Die Haltbarkeit dieses Produkts ist stark abhängig von der Nu 1 * 1 ST