Deckel für Quarzglas Verkokungstiegeltiegel für Arbeiten bis 1050C (Höchstwerte bis 1600C), nach ISO Bauart, Hohe chemische Bestän digkeit und Reinheit. Die Haltbarkeit dieses Produkts ist stark abhängig von der Nutzung und des Anwendungsbereichs. 1 * 1 ST
Lieferant: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Deckel für Quarzglas Verkokungstiegeltiegel für Arbeiten bis 1050C (Höchstwerte bis 1600C), nach ISO Bauart, Hohe chemische Bestän digkeit und Reinheit. Die Haltbarkeit dieses Produkts ist stark abhängig von der Nutzung und des Anwendungsbereichs. 1 * 1 ST