Quarzglas Verkokungstiegeltiegel für Arbeiten bis 1050C (Höchstwerte bis 1600C), nach Rademacher Bauart mit Halterung, Transparent , Hohe chemische Beständigkeit und Reinheit. Durchmesser 27mm und Höhe 45mm. Die Haltbarkeit dieses Produkts ist star 1 * 1 ST
Lieferant: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Quarzglas Verkokungstiegeltiegel für Arbeiten bis 1050C (Höchstwerte bis 1600C), nach Rademacher Bauart mit Halterung, Transparent , Hohe chemische Beständigkeit und Reinheit. Durchmesser 27mm und Höhe 45mm. Die Haltbarkeit dieses Produkts ist star 1 * 1 ST