Deckel für Quarzglas Verkokungstiegeltiegel für Arbeiten bis 1050C (Höchstwerte bis 1600C), nach Rademacher Bauart, Hohe chemische Beständigkeit und Reinheit. Die Haltbarkeit dieses Produkts ist stark abhängig von der Nutzung und des Anwendungsber 1 * 1 ST
Lieferant: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Deckel für Quarzglas Verkokungstiegeltiegel für Arbeiten bis 1050C (Höchstwerte bis 1600C), nach Rademacher Bauart, Hohe chemische Beständigkeit und Reinheit. Die Haltbarkeit dieses Produkts ist stark abhängig von der Nutzung und des Anwendungsber 1 * 1 ST