Polyethylenglycol 400, Flüssigkeit, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
PEG 400, Polyethylenoxid 400, Polyoxyethylen 400, Polyglycol 400
Veränderungsmanagement-Kategorie = N
U216-07EA
167.67
EUR
U216-07
Polyethylenglycol 400, Flüssigkeit, J.T.Baker®
Polyethylenglycol 400
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Molecular Weight: 400 g/mol Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 4…8 °C Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 245 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081839 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | Passes Test |
Appearance | Passes Test |
Identification (by IR) | Passes Test |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...