Polyethylenglycol 8.000, powder_crystalline, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Polyoxyethylen 8.000, Polyethylenoxid 8.000, Polyglycol 8.000, PEG 8.000
U222-01EA 0 EUR
U222-01
Polyethylenglycol 8.000, powder_crystalline, J.T.Baker®
Polyethylenglycol 8.000
Powder.
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 8000 g/mol
Siedepunkt: 250
Dichte: 1.125 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779615
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance Passes Test
Viscosity, cSt 470 - 900
Average Molecular Weight 7000 - 9000