Zubehör für-Gesichtsschutzschilder
Lieferant: UNIVET
605.04.00.00
UNVT605.04.00.00EA 31.6 EUR
UNVT605.04.00.00
Zubehör für-Gesichtsschutzschilder
Gesichtsschutz
Dieser ergonomische Kopfschutz besteht aus antiallergischen Materialien. Mit oberen Bändern zur Höheneinstellung der Mütze.
  • Austauschbares Schweißband aus Schaumstoff an der Vorderseite
  • Anpassung des Kopfumfangs mit stufenweiser Regulierung
  • 90° Hochklappen mittels Gelenksystem
  • Frei von freiliegenden Metallteilen zum Schutz vor Lichtbögen