Mikro-Dosierventil, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-445 P-446 P-447
UPCHP-445EA 179 EUR
UPCHP-445 554-3114 UPCHP-447
Mikro-Dosierventil, Upchurch Scientific®
Ventile Mikroventile
Diese Ventile für die Feinregelung von Flüssigkeitsflussraten können den ausgehenden Fluss reduzieren. Diese Nadelventile eignen sich hervorragend für Flüssigkeitstransfer-Anwendungen mit Peristaltikpumpen, die Massenspektrometrie und das Sammeln von Fraktionen. Sie können auch verwendet werden, um den Gasfluss in Helium-Spülleitungen zu regulieren, und als flussabhängiger, variabler Rückdruckregler.
  • Flussraten von nur 3,5 µl/min