Mikro-Splitterventil, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-450
UPCHP-450EA 231 EUR
UPCHP-450
Mikro-Splitterventil, Upchurch Scientific®
Ventile Mikroventile
Entwickelt für die genaue Teilung und Regelung eines Low-Flow-Durchflusses einer einzelnen eingehenden Versorgung.
  • Für verbundene LC-MS-Systeme
  • Für Drücke bis 800 psi (55 bar)
  • Einstellbare Teilstrom-Flussraten