Okadasäure Natriumsalz
Lieferant: UPSTATE TECHNOLOGY
Synonyme:
9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin sodium salt, OA sodium salt
19-130
UPST19-130EA
0
EUR
UPST19-130
Okadasäure Natriumsalz
Okadaic acid sodium salt
Formel:
C₄₄H₆₇NaO₁₃ Molecular Weight: 827,00 g/mol |
MDL:
MFCD00210208 CAS-Nummer: 209266-80-8 |