Natriumbutyrat
Lieferant: UPSTATE TECHNOLOGY
Synonyme:
Buttersäure Natriumsalz
19-137
UPST19-137EA
0
EUR
UPST19-137
Natriumbutyrat
Natriumbutyrat
Formel:
C₄H₇NaO₂ Molecular Weight: 110,09 g/mol Schmelzpunkt: 244 °C Dichte: 1,324 g/cm³ (30 °C) |
MDL:
MFCD00002816 CAS-Nummer: 156-54-7 EINECS: 205-857-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...