di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP), Tabletten
Lieferant: UPSTATE TECHNOLOGY
20-106
UPST20-106EA
0
EUR
UPST20-106
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP), Tabletten
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP)
Formel:
C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O Schmelzpunkt: 300 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00066288 CAS-Nummer: 4264-83-9 EINECS: 224-246-5 |