Isethionsäure Natriumsalz (Natrium-2-hydroxyethansulfonat)

Lieferant: Uptima

Synonyme: Sodium isethionate, Sodium hydroxyethyl sulphonate, 2-Hydroxyethanesulphonic acid sodium salt

132314-25G
UPTI132314-25GEA 0 EUR
UPTI132314-25G
Isethionsäure Natriumsalz (Natrium-2-hydroxyethansulfonat)
Isethionsäure Natriumsalz (Natrium-2-hydroxyethansulfonat)
Formel: C₂H₅NaO₄S
Molecular Weight: 148,11 g/mol
MDL: MFCD00007534
CAS-Nummer: 1562-00-1
EINECS: 216-343-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR