Sand
Lieferant: Uptima
75035A
UPTI75035AEA 0 EUR
UPTI75035A
Sand
Sand
Formel: SiO₂
Schmelzpunkt: ∼1700 °C
Dichte: ∼2,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02100519
CAS-Nummer: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4