Flash-Chromatographiesäulen, PuriFlash®, C18 IR-Silica
Lieferant: INTERCHIM
IR50C18/450G IR-50C18-F0025 IR50C18/35G IR-50C18-F0330 IR50C18/2500G IR50C18/20G IR50C18/175G IR50C18/1250G IR50C18/6G
INTEIR50C18/450GEA 0 EUR
INTEIR50C18/450G UPTIIR-50C18-F0025 INTEIR50C18/35G UPTIIR-50C18-F0330 INTEIR50C18/2500G INTEIR50C18/20G INTEIR50C18/175G INTEIR50C18/1250G INTEIR50C18/6G
Flash-Chromatographiesäulen, PuriFlash®, C18 IR-Silica
Chromatographiesäulen
Diese Flash-Chromatographiesäulen aus unregelmäßigem C18-Silica erfüllen ein breites Spektrum an Reinigungsanforderungen für mittel- bis unpolare Verbindungen.
  • Basismaterial ist unregelmäßig geformte Silica
  • pH- liegt zwischen 1,6 und 7