3-Brom-5-nitrobenzoesäure
Lieferant: Uptima
Achtung
QK628
UPTIQK628EA 0 EUR
UPTIQK628
3-Brom-5-nitrobenzoesäure
3-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
Molecular Weight: 246,02 g/mol
MDL: MFCD00100098
CAS-Nummer: 6307-83-1