Phthalaldehyd

Lieferant: Uptima
Gefahr

Synonyme: Phthaldialdehyd, 1,2-Benzoldicarbaldehyd, OPA, o-Phthalaldehyd, Phthaldicarboxaldehyd

UP02727A
UPTIUP02727AEA 0 EUR
UPTIUP02727A
Phthalaldehyd
Phthalaldehyd
Formel: C₈H₆O₂
Molecular Weight: 134.13 g/mol
Siedepunkt: 266
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132
MDL: MFCD00003335
CAS-Nummer: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR