N-Hydroxysuccinimid
Lieferant: Uptima
Synonyme:
1-Hydroxyazacyclopentan-2,5-dion, 1-Hydroxy-1,4-butandisäureimid, NHS, 1-Hydroxybernsteinsäureimid, 1-Hydroxy-2,5-pyrrolidindion, HOSu, N-Hydroxybernsteinsäureimid, N-Hydroxy-1,4-butandisäureimid
UP04594A
UPTIUP04594AEA
0
EUR
UPTIUP04594A
N-Hydroxysuccinimid
N-Hydroxysuccinimid
Formel:
C₄H₅NO₃ Molecular Weight: 115,09 g/mol Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 93…95 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005516 CAS-Nummer: 6066-82-6 EINECS: 228-001-3 |