D(+)-Biotin
Lieferant: Uptima
UP10685D UP10685E
UPTIUP10685DEA 0 EUR
UPTIUP10685D UPTIUP10685E
D(+)-Biotin
D(+)-Biotin
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Schmelzpunkt: 232…233 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005541
CAS-Nummer: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231