3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB), Pulver, ultrarein
Lieferant: Uptima
UP15426D
UPTIUP15426DEA 0 EUR
UPTIUP15426D
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB), Pulver, ultrarein
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)
Formel: C₁₆H₂₀N₂
Siedepunkt: 402 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 166…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007748
CAS-Nummer: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6