TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)

Lieferant: Uptima
Gefahr

UP158528 UP158529
UPTIUP158528EA 0 EUR
UPTIUP158528 UPTIUP158529
TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Siedepunkt: ∼150 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.055 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00128254
CAS-Nummer: 9036-19-5
UN: 3082
ADR: 9 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR