N-Octyl-β-D-glucopyranosid
Lieferant: Uptima
|
Achtung
|
Synonyme:
Octyl-β-D-glucosid, Octyl-β-D-glucopyranosid
UP263700
UP263701
UPTIUP263700EA
0
EUR
UPTIUP263700
UPTIUP263701
N-Octyl-β-D-glucopyranosid
N-Octyl-β-D-glucopyranosid
Formel:
C₁₄H₂₈O₆ Molecular Weight: 292.37 g/mol Schmelzpunkt: 110 Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00063288 CAS-Nummer: 29836-26-8 EINECS: 249-887-8 |