4-Methylumbelliferylphosphat Dinatriumsalz (4-MUP-Na2)
Lieferant: Uptima
Synonyme:
Disodium 4-methylumbelliferyl phosphate, 4-MUP
UP30045A
UPTIUP30045AEA
0
EUR
UPTIUP30045A
4-Methylumbelliferylphosphat Dinatriumsalz (4-MUP-Na2)
4-Methylumbelliferylphosphat Dinatriumsalz (4-MUP-Na2)
Formel:
C₁₀H₇Na₂O₆P Molecular Weight: 300.11 g/mol |
MDL:
MFCD00037614 CAS-Nummer: 22919-26-2 EINECS: 245-325-0 |