Brij® 58
Lieferant: Uptima
Synonyme:
Polyoxyethylene (20) cetyl ether, Polyethylene glycol hexadecyl ether
UP314740
UP314741
UPTIUP314740EA
0
EUR
UPTIUP314740
UPTIUP314741
Brij® 58
Brij® 58
Formel:
C₅₆H₁₁₄O₂₁ Molecular Weight: 1123.51 g/mol |
MDL:
MFCD00080892 CAS-Nummer: 9004-95-9 EINECS: 500-014-1 |