Ethidiumbromid 10 mg/ml aqueous solution
Lieferant: Uptima
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridiniumbromid
UP89244B
UPTIUP89244BEA
0
EUR
UPTIUP89244B
Ethidiumbromid 10 mg/ml aqueous solution
Ethidiumbromid
Formel:
C₂₁H₂₀BrN₃ Molecular Weight: 394.31 g/mol Siedepunkt: 72 |
MDL:
MFCD00011724 CAS-Nummer: 1239-45-8 EINECS: 214-984-6 Merck Index: 13,04751 |