Phenol verflüssigt

Lieferant: Uptima
Gefahr

UP893305 UP893306
UPTIUP893305EA 0 EUR
UPTIUP893305 UPTIUP893306
Phenol verflüssigt
Phenol verflüssigt
Formel: C₆H₅OH
Molecular Weight: 94.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR