Chloroform : isoamyl alcohol (24:1) (v/v)
Lieferant: Uptima
Achtung
UP899254 UP899255
UPTIUP899254EA 0 EUR
UPTIUP899254 UPTIUP899255
Chloroform : isoamyl alcohol (24:1) (v/v)
Chloroform : isoamyl alcohol
Formel: CHCl₃,C₅H₁₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 1888
ADR: 6.1 III