Mikrobrenner mit Nadelventil, Kartuschen-Gerät
Lieferant: USBECK Laborgeräte
1423
USBE1423EA 42.8 EUR
USBE1423
Mikrobrenner mit Nadelventil, Kartuschen-Gerät
Heizgeräte Gasbrenner
Mikrobrenner mit elektrischer Piezozündung und Luftregulierung. Maximale Temperatur 1640 °C.