Stativklemme, flexibel
Lieferant: USBECK Laborgeräte
2672
USBE2672EA 36.8 EUR
USBE2672
Stativklemme, flexibel
Stative
Zinkdruckguss und Messing, vernickelt
  • Mit Vinyl beschichtete runde Klemmen
  • Sicherheitsfuß
Ø = 82 mm