Klemme mit Gummigurt
Lieferant: USBECK Laborgeräte
2825
USBE2825EA 42.8 EUR
USBE2825
Klemme mit Gummigurt
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Gummigurt.
  • Kameraähnlicher Verschluss
  • Mit Kork verkleidete Backen
  • Kapazität Ø 60 - 170 mm
  • Stab Ø 10 mm