Rheumatoides Faktorkonzentrat (RF), menschlich
Lieferant: US Biological
Rheumatoide Arthritis (RA) ist eine chronische entzündliche Erkrankung unbekannter Ätiologie. Rheumatoide Arthritis ist eine systemische Erkrankung, die durch chronische Proliferation und Entzündung von Gelenkknorpel und Stützstrukturen gekennzeichnet ist.
- Quelle: Menschliches Plasma
- Form: Geliefert als Flüssigkeit in 20 mM Natriumphosphat, 0,5 M Natriumchlorid, 0,02 % Proclin 300, pH 7,2
- Vorkommen: Gelb nach Orange, klares nach trübe Flüssigkeit
- Aktivität: ≥25000 IU/ml
- Versandtemperatur: Blaues Eis
RA wird hauptsächlich durch klinische Kriterien definiert, bei denen systematische pathogenetische Studien durch Zweifel am Vorhandensein gemeinsamer pathogenetischer Mechanismen und den relativen Mangel an einzigartigen Laborbefunden behindert wurden. IgG-Rheumafaktor wurde in Seren von Patienten mit rheumatoider Arthritis sowohl mit als auch ohne IgM-Rheumafaktoraktivität nachgewiesen.
Dies ist hochkonzentriert für minimale Volumenzugaben zur Herstellung von Kontrollen/Kalibratoren im Vergleich zu Plasma oder Serum, wodurch Geld für andere Materialkomponenten gespart wird. Native Quelle, die erhöhte RF-Proben menschlicher Spender während Assay-Interferenzstudien nachahmt.
Ideal für Spike-Interferenzstudien bei der Assay-Entwicklung und -Validierung.
Bitte beachten Dieses Produkt ist in der gelieferten Form nur für Forschungszwecke bestimmt, nicht für den Einsatz in Human-, Therapie- oder Diagnoseanwendungen.