Drop-out Mix Complete ohne Hefe-Stickstoff-Basis
Lieferant: US Biological
D9515-100G
USBID9515-100GEA
169
EUR
USBID9515-100G
Drop-out Mix Complete ohne Hefe-Stickstoff-Basis
Medien für die Mikrobiologie
Additive und Supplemente für die Mikrobiologie
Drop-out Mixes werden als Ergänzung zu Drop-out Base zur Herstellung synthetischer, vollständiger Medienformulierungen gemäß Methoden der Hefegenetik verwendet.
- Praktische Pulver
- Nützlich für One- und Two-Hybrid-Systeme
Alle Chargen werden einer Qualitätskontrolle unter Verwendung der entsprechenden Hefestämme und Transformanten unterzogen.