5-Fluororotsäure Monohydrat
Lieferant: US Biological
Synonyme:
5-FOA
F5050-500
USBIF5050-500EA
87.7
EUR
USBIF5050-500
5-Fluororotsäure Monohydrat
5-Fluororotsäure Monohydrat
Formel:
C₅H₃FN₂O₄·1H₂O Molecular Weight: 174,0 g/mol (anhy) |
MDL:
MFCD00150658 CAS-Nummer: 220141-70-8 EINECS: 211-876-0 |