Hydroxyharnstoff
Lieferant: US Biological
Synonyme: Hydroxycarbamid, Aminoameisensäurehydroxyamid
H9120-25
USBIH9120-25EA 197 EUR
USBIH9120-25
Hydroxyharnstoff
Hydroxyharnstoff
Formel: CH₄N₂O₂
Molecular Weight: 76.05 g/mol
Siedepunkt: 296
Schmelzpunkt: 142…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007943
CAS-Nummer: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
Merck Index: 13,04874