Chemikalienschutz-Handschuhe, uvex rubiflex S XG27B / XG35B
Lieferant: UVEX
6056008 6055711 6056009 6056010 6056011 6055710 6055709 6055708 6056007
UVEX6056008EA 180 EUR
UVEX6056008 112-4568 UVEX6056009 UVEX6056010 UVEX6056011 112-4567 112-4566 112-4565 UVEX6056007
Chemikalienschutz-Handschuhe, uvex rubiflex S XG27B / XG35B
Handschuhe
Dieser leichte Sicherheitshandschuh mit spezieller Nitril-Butadien-Kautschuk-Beschichtung (nitrile butadiene rubber, kurz NBR) und innovativer Xtra Grip Technology kombiniert Schutz vor Fetten, Mineralölen und vielen anderen Chemikalien mit außergewöhnlichem Tragekomfort und hervorragender Flexibilität. Das Baumwoll-Interlock-Futter ist hautfreundlich und reguliert die Temperatur im Handschuh.
  • Ergonomische Passform, hohe Flexibilität
  • Guter Schutz vor vielen Chemikalien
  • Außergewöhnlicher Nass- und Trockengriff
  • Mehrschichtiges Design für eine langanhaltende Widerstandsfähigkeit
  • Hohe Wasserdampfaufnahme durch das Baumwollfutter
Ideal für die Verwendung in der Automobilbranche, in der chemischen Industrie und in Laboren.
Thickness: 0,40 mm
Colour: Blue/black
EN 374 (JKL), EN 388 (3121), Cat. III
Standards: EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKNOPT); Kat. III
OEKO-Tex® Standard 100