Sicherheits-Halbstiefel, Schnürsystem, Macsole X, MX 300 GT/ MX 400 GT, Heckel
Lieferant: UVEX
6393337 6393338 6393339 6393340 6393341 6393342 6393343 6393345 6393346 6393347 6393348 6395346 6395344 6395345 6395337 6395338 6395339 6395340 6395341 6395342 6395343 6395347 6395348
UVEX6393337EA 0 EUR
UVEX6393337 UVEX6393338 UVEX6393339 UVEX6393340 UVEX6393341 UVEX6393342 UVEX6393343 UVEX6393345 UVEX6393346 UVEX6393347 UVEX6393348 UVEX6395346 UVEX6395344 UVEX6395345 UVEX6395337 UVEX6395338 UVEX6395339 UVEX6395340 UVEX6395341 UVEX6395342 UVEX6395343 UVEX6395347 UVEX6395348
Sicherheits-Halbstiefel, Schnürsystem, Macsole X, MX 300 GT/ MX 400 GT, Heckel
Schuhe und Stiefel
Robuste, 100 % wasserdichte Sicherheits-Halbstiefel aus wasserabweisendem Vollnarbenleder, gepolsterte Zunge und Kragen, Verschlusssystem mit Metallhaken und -ösen, reflektierende Paspeln, sowie eine PU/Gummisohle mit doppelter Dichte, beständig gegen Öle, Kohlenwasserstoffe und Chemikalien hitzebeständig bis 300 °C.
  • Atmungsaktive, wasserdichte GORE-TEX-Membran
  • Anatomisch geformte Hygiene-Einlegesohle
  • Stoßdämpfende Ferse
  • Selbstreinigendes Profil mit hervorragendem Grip
  • Überkappe aus spritzgegossenem PU
  • Metallfreie Zehenschutzkappe (200 J)
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
Für Arbeiten im Freien unter feuchten Bedingungen, Bauwesen, Verkehrsnetze, Energie, Chemie und Forstwirtschaft geeignet.
Farbe: Schwarz, braun
Gewicht: 715 g
Standards: EN ISO 20345: 2011; S3, CI, HI, WR, HRO, SRC