Überbrillen, uvex mercury, 9155
Lieferant: UVEX
9155.005
UVEX9155.005EA 89.3 EUR
UVEX9155.005
Überbrillen, uvex mercury, 9155
Schutzbrillen
Schlanke Doppelglasbrille für Herren bietet maximalen Tragekomfort.
  • Die Brille passt dank des flachen Designs gut in die Brusttasche
  • Transparente Seitenschilder für erhöhten Schutz
  • Hervorragendes peripheres Sehen
Standards: EN 166, EN 170
Bestellinformation:
Bestellen