Schweißer-Überbrille, uvex 9161
Lieferant: UVEX
9161.145
UVEX9161.145EA 36.3 EUR
UVEX9161.145
Schweißer-Überbrille, uvex 9161
Schutzbrillen
Komfortable Schweißerschutzbrille aus Polycarbonat mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung.
  • Minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
  • Druckfreier Sitz durch uvex Duoflex-Bügel
  • Längenverstellbare Bügel ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
  • Neue Filtertechnologie mit perfekter Farbwahrnehmung
  • Mit uvex infradur Beschichtung
Standards: EN 169