Tetrabutylammoniumhydroxid 0.4 M in wässriger Lösung für die HPLC, für die Ionenpaar-Chromatographie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
V365-07EA 538.04 EUR
V365-07
Tetrabutylammoniumhydroxid 0.4 M in wässriger Lösung für die HPLC, für die Ionenpaar-Chromatographie, J.T.Baker®
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel: C₁₆H₃₇NO
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.37 - 0.43
Molarity 0.37 - 0.43
Appearance Passes Test
Absorbance at 420 nm (neat) ≤0.150
Bromide (Br) ≤0.05 %