Küvetten für Fluoreszenz
Lieferant: VARIAN
6610021200 6610021300 6610021400 6610021500 6610021600 6610023500 6610023700 6610024200 6610000900 6610001200
VARI6610021200EA 505 EUR
VARI6610021200 VARI6610021300 VARI6610021400 VARI6610021500 VARI6610021600 VARI6610023500 VARI6610023700 VARI6610024200 VARI6610000900 VARI6610001200
Küvetten für Fluoreszenz
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
These cuvettes are designed for use with Cary Eclipse fluorescence spectrophotometer.
Anwendung in der Lehre und Forschung sowie in den Bereichen Life Science, Biotechnologie, Chemie, Energie und Lebensmittel.