Kapillarsäulen, CP-Wax 51 für Amine
Lieferant: VARIAN
CP7405
VARICP7405EA 751 EUR
VARICP7405
Kapillarsäulen, CP-Wax 51 für Amine
Chromatographiesäulen
CP-Wax 51 für Amine ist für die Analyse von C4-C10-Aminen, Diaminen und aromatischen Aminen konzipiert.
  • Symmetrische Peaks aufgrund der Deaktivierung des Basisreagenzes
Standards: Entspricht EPA Methode 607.