Kapillarsäulen, CP-Sil 19 CB für Pestizide
Lieferant: VARIAN
CP7406 CP7407 CP7409
VARICP7406EA 820 EUR
VARICP7406 VARICP7407 VARICP7409
Kapillarsäulen, CP-Sil 19 CB für Pestizide
Chromatographiesäulen
Ideal als Bestätigungssäule für zuverlässige Ergebnisse.
  • Spezifiziert für EPA- und CLP-Analyten für höchste Konformität
  • Wird mit einer gekoppelten Retentionslücke für die On-Column-Injektion für beste Nachweisgrenzen geliefert