Kapillarsäulen, CP-Select CB für MTBE
Lieferant: VARIAN
CP7528
VARICP7528EA 1680 EUR
VARICP7528
Kapillarsäulen, CP-Select CB für MTBE
Chromatographiesäulen
Ideal als Primär- oder Bestätigungsspalte.
  • Entwickelt für die Analyse von MTBE in neu formuliertem Benzin
  • Einzigartige Selektivität für MTBE
  • Großer Dynamikbereich zur Quantifizierung von MTBE