Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz

Lieferant: Vector Laboratories
Achtung

H-3402-500
VECTH-3402-500EA 475 EUR
VECTH-3402-500
Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz
Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz
Formel: C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151094
CAS-Nummer: 7114-03-6
EINECS: 230-415-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR