Agarose
Lieferant: Vector Laboratories
SA-5010-2
VECTSA-5010-2EA
478
EUR
VECTSA-5010-2
Agarose
Agarose
Schmelzpunkt:
60…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081294 CAS-Nummer: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |